Learn More
Acide 4-méthylthiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
12.55€ - 60.55€
Identifiants chimiques
CAS | 20485-41-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5NO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.16 |
Numéro MDL | MFCD00626872 |
Clé InChI | ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f |
CID PubChem | 209805 |
Nom IUPAC | Acide 4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique |
SMILES | CC1=C(SC=N1)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10170642
|
Thermo Scientific Maybridge
MO00777DA |
1 g |
12.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10262502
|
Thermo Scientific Maybridge
MO00777EA |
10 g |
60.55€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
20485-41-0 | |
143.16 | |
ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N | |
209805 | |
CC1=C(SC=N1)C(=O)O |
C5H5NO2S | |
MFCD00626872 | |
4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f | |
Acide 4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique |
Spécification
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid | |
97.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00626872 | |
ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique | |
209805 | |
97% |
20485-41-0 | |
97% | |
C5H5NO2S | |
4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f | |
CC1=C(SC=N1)C(=O)O | |
143.16 | |
143.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer une allergie cutanée.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement