Learn More
Sel de potassium au sulfate de 4-méthylumbelliféryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410517 500 mg 500mg
15487409 1 g 1g
15497409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66160.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    99.65€ / 500mg
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Substrat pour la sulfatase
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt is a fluorometric substrate for the determination of sulfatase. This substrate has been used in the discovery of tyrosine sulfotransferase inhibitors, particularly in P-selectin glycoprotein ligand-1 binding. This compound is virtually non-fluorescent until cleavage by sulfatase enzymes, then emits blue fluorescence (450 nm) with excitation at 360 nm. Use of this compound in high-throughput fluorescence based screening led to the discovery of several potent beta-arylsulfotransferase IV (beta-AST-IV) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de potassium au sulfate de 4-méthylumbelliferyl est un substrat fluorométrique pour la détermination de la sulfatase. Ce substrat a été utilisé pour la découverte d’inhibiteurs de tyrosine sulfotransférase, en particulier dans la liaison de ligand-1 des glycoprotéines P-sélectines. Ce composé est pratiquement non fluorescent jusqu’au clivage par les enzymes sulfatase, puis émet une fluorescence bleue (450 nm) avec excitation à 360 nm. L’utilisation de ce composé dans un criblage à haut débit basé sur la fluorescence a conduit à la découverte de plusieurs inhibiteurs puissants de la bêta-arylsulfotransférase IV (bêta-AST-IV).
Solubilité
Soluble dans l’eau à5 mg/ml
Remarques
Longueur d’onde d’excitation, 334 nm ; longueur d’onde d’émission, 370 nm (pH10,4). Produit de réaction : longueur d’onde, d’excitiation, 360 nm ; longueur d’onde d’émission, 449 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15220-11-8
Formule moléculaire C10H7KO6S
Poids moléculaire (g/mol) 294.318
Numéro MDL MFCD00016970
Clé InChI CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
CID PubChem 5044226
Nom IUPAC potassium ; sulfate de (4-méthyl-2-oxochromène-7-yl)
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
Couleur Blanc à jaune
Quantité 500 mg
Beilstein 3803203
Informations sur la solubilité Soluble in water at 5mg/ml
Poids de la formule 294.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre