Learn More
4-Nitrophenol, ≥99.5%, Honeywell™ Fluka™
28.84€ - 205.53€
Identifiants chimiques
CAS | 100-02-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.11 |
Numéro MDL | MFCD00007331 |
Clé InChI | BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 980 |
ChEBI | CHEBI:16836 |
Nom IUPAC | 4-nitrophénol |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15686940
|
Honeywell-Fluka
73560-25G |
25 g | Flacon en verre | ||||||
15676940
|
Honeywell-Fluka
73560-100G |
100 g | Flacon en verre | ||||||
15696940
|
Honeywell-Fluka
73560-500G |
500 g | Glass bottle | ||||||
Description
Identifiants chimiques
100-02-7 | |
139.11 | |
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16836 | |
OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
C6H5NO3 | |
MFCD00007331 | |
980 | |
4-nitrophénol |
Spécification
4-Nitrophenol | |
279°C | |
C6H5NO3 | |
MFCD00007331 | |
1281877 | |
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N | |
4-nitrophénol | |
980 | |
139.11g/mol | |
0.6mmHg (120°C) | |
Jaune | |
Crystalline |
116°C | |
100-02-7 | |
O2NC6H4OH | |
UN1663 | |
14.8g/L at 25°C | |
OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O | |
139.11 | |
CHEBI:16836 | |
≥99.5% | |
1.479g/cm3 | |
4.4 |
Sécurité et traitement
P261-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312
missing translation for 'dotInformation' : 6.1 / PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 202-811-7