Learn More
4-Acide phénoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
4-Phenoxybenzoic acid can block DNA binding of the human papillomarvirus (HPV) E2 protein. It is employed as an intermediate of Sitafloxacin, which is a fluoroquinolone antibiotic that shows promise in the treatment of Buruli ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-phénoxybenzoïque peut bloquer la liaison à l’ADN de la protéine E2 du virus du papillome humain (HPV). Il est utilisé comme intermédiaire de la sitafloxacine, un antibiotique fluoroquinolone qui est prometteur dans le traitement de l’ulcère de Buruli.
Solubilité
Turbidité très faible dans le méthanol chaud.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
L’acide 4-phénoxybenzoïque peut bloquer la liaison à l’ADN de la protéine E2 du virus du papillome humain (HPV). Il est utilisé comme intermédiaire de la sitafloxacine, un antibiotique fluoroquinolone qui est prometteur dans le traitement de l’ulcère de Buruli.
Solubilité
Turbidité très faible dans le méthanol chaud.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Phenoxybenzoic acid |
Point de fusion | 160°C to 164°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2212463 |
Informations sur la solubilité | Very faint turbidity in hot methanol. |
Poids de la formule | 214.22 |
Pourcentage de pureté | 99% |