Learn More
isocyanate de 4-phénoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.10€ - 102.00€
Identifiants chimiques
CAS | 59377-19-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.22 |
Numéro MDL | MFCD00013876 |
Clé InChI | PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether |
CID PubChem | 2734896 |
Nom IUPAC | 1-isocyanato-4-phenoxybenzene |
SMILES | O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11686.03 |
1 g |
30.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11686.06 |
5 g |
102.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
59377-19-4 | |
211.22 | |
PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N | |
2734896 | |
O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1 |
C13H9NO2 | |
MFCD00013876 | |
4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether | |
1-isocyanato-4-phenoxybenzene |
Specifications
4-Phenoxyphenyl isocyanate | |
1.169 | |
>110°C (230°F) | |
1.595 | |
UN2206 | |
Moisture sensitive | |
PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N | |
1-isocyanato-4-phenoxybenzene | |
2734896 | |
98% |
59377-19-4 | |
169°C to 170°C (3 mmHg) | |
C13H9NO2 | |
MFCD00013876 | |
393196 | |
4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether | |
O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1 | |
211.22 | |
211.22 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H331-H334-H302-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ISOCYANATES, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only