Learn More
4-Phénylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-183496
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
92-69-3
C12H10O
170.21
MFCD00002347
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
7103
CHEBI:34422
4-phénylphénol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
92-69-3
C12H10O
170.21
MFCD00002347
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
7103
CHEBI:34422
4-phénylphénol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Phenylphenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >163.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 307.0°C
Point d’éclair 165°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5C6H4OH
Quantité 250 g
Beilstein 06,674
Merck Index 15,7416
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.