Learn More
Acide 4-pipéridinobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
22090-24-0
C12H14NO2
204.25
MFCD00587602
DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
764599
Acide 4-pipéridine-1-ylbenzoïque
[O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
22090-24-0
C12H14NO2
204.25
MFCD00587602
DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
764599
Acide 4-pipéridine-1-ylbenzoïque
[O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Nom chimique ou matériau 4-Piperidinobenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 97%