Learn More
(4-pyrimidin-5-ylphényl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | (4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250mg |
Poids de la formule | 186.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |