Learn More
Isocyanate de 4-(tert-butyl)phényle, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10049551
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1943-67-5
C11H13NO
175.231
MFCD00040718
WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylphenyl isocyanate, 4-tert-butylphenylisocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-tert-butylphenyl-isocyanate, 4-tert-butyl phenyl isocyanate, 1-tert-butyl-4-isocyanato-benzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-t-butylphenylisocyanate, acmc-209ey5, 4-tertbutylphenyl isocyanate
2735695
1-tert-butyl-4-isocyanatobenzène
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
1943-67-5
C11H13NO
175.231
MFCD00040718
WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylphenyl isocyanate, 4-tert-butylphenylisocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-tert-butylphenyl-isocyanate, 4-tert-butyl phenyl isocyanate, 1-tert-butyl-4-isocyanato-benzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-t-butylphenylisocyanate, acmc-209ey5, 4-tertbutylphenyl isocyanate
2735695
1-tert-butyl-4-isocyanatobenzène
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Nom chimique ou matériau 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 0.986g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)3CC6H4NCO
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 97%