Learn More
4’-(trifluorométhyl)acétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779735
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
709-63-7
C9H7F3O
188.15
MFCD00000401
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
69731
1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
709-63-7
C9H7F3O
188.15
MFCD00000401
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
69731
1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30°C to 33°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 79°C to 80°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4COCH3
Indice de réfraction 1.4604
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.92
Poids de la formule 188.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.