Learn More
Cole-Parmer™ Lampe UV de 4 watts
Ces lampes portatives sont disponibles dans différentes longueurs d’onde et sont idéales pour visualiser des documents dans des zones faiblement éclairées.Les différentes longueurs d’onde peuvent être utilisées pour l’identification des bactéries, la coloration des échantillons, les tests biochimiques, les détecteurs de mercure, l’alignement optique, l’analyse de l’ADN, l’électrophorèse, etc.
Marque:  Cole-Parmer™ 97620-09
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.51000kg
Code produit. 15651874
  • 401.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2022
Description
  • Passage facile d’une source de lumière UV à une autre
  • Le catadioptre intégré améliore l’éclairage UV
  • Le boîtier en métal extrudé durable est doté d’un revêtement en poudre résistant aux rayures
  • Légers et faciles à manipuler
  • Offre deux à trois longueurs d’onde UV différentes dans une seule lampe
  • Fourni avec des tubes à longueur d’onde de 254 nm et 365 nm
  • Le sélecteur permet de passer facilement d’une source de lumière à l’autre
  • Les modèles UV à ondes longues de 365 nm sont idéaux pour l’identification bactérienne, la coloration des échantillons, l’électrophorèse sur gel, la chloration, la fluorochimie, etc.
  • Les modèles UV à ondes longues de 365 nm sont idéaux pour l’identification bactérienne, la coloration des échantillons, l’électrophorèse sur gel, la chloration, la fluorochimie, etc.
  • Les modèles UV à ondes courtes de 254 nm peuvent être utilisés pour les tests biochimiques, les détecteurs de mercure, l’alignement optique, l’analyse de l’ADN, l’électrophorèse, etc.
  • Armoires de visualisation disponibles en option
  • Un support de lampe pour une utilisation en mode mains libres est disponible en option pour tous les modèles
Spécification
Spécification
Tubes à longueur d’onde de 254 nm et 365 nm
24,8 x 6,4 cm
4 w
590/900 μ/cm2
230 V