Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en millimètres
Marque:  RETSCH 60.167.100000
443.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10075061
  • 656.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
65 mm
400mm
Acier inoxydable
100 mm
ASTM E 11
Agitateur AS 450
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie