Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en millimètres
396.44€ - 638.12€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 400mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1 par unité |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10024981
|
RETSCH
60.167.001400 |
1,40mm |
396.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10488341
|
RETSCH
60.167.001180 |
1,18mm |
396.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10428731
|
RETSCH
60.167.001700 |
1,7mm |
396.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10075061
|
RETSCH
60.167.100000 |
100 mm |
638.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10503732
|
RETSCH
60.167.106000 |
106 mm |
638.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10640462
|
RETSCH
60.167.125000 |
125 mm |
638.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10249071
|
RETSCH
60.167.012500 |
12,50mm |
554.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10196311
|
RETSCH
60.167.011200 |
11,20mm |
554.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10670102
|
RETSCH
60.167.013200 |
13,2mm |
554.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10136461
|
RETSCH
60.167.019000 |
19 mm |
554.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10488151
|
RETSCH
60.167.001000 |
1mm |
449.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10660452
|
RETSCH
60.167.016000 |
16 mm |
554.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10583912
|
RETSCH
60.167.002800 |
2,8mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10024991
|
RETSCH
60.167.002360 |
2,36mm |
396.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10497961
|
RETSCH
60.167.022400 |
22,40mm |
554.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10196501
|
RETSCH
60.167.025000 |
25 mm |
554.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10438541
|
RETSCH
60.167.026500 |
26,50mm |
614.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10438731
|
RETSCH
60.167.002000 |
2 mm |
396.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10749512
|
RETSCH
60.167.031500 |
31,50mm |
614.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10228501
|
RETSCH
60.167.037500 |
37,50mm |
614.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10468921
|
RETSCH
60.167.003350 |
3,35mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10186071
|
RETSCH
60.167.004750 |
4,75mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10054981
|
RETSCH
60.167.045000 |
45 mm |
614.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10476041
|
RETSCH
60.167.004000 |
4 mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10390952
|
RETSCH
60.167.005600 |
5,6mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10720283
|
RETSCH
60.167.050000 |
50 mm |
614.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10730283
|
RETSCH
60.167.053000 |
53 mm |
638.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10446621
|
RETSCH
60.167.006300 |
6,3mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10770853
|
RETSCH
60.167.006700 |
6,7mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10553342
|
RETSCH
60.167.063000 |
63mm |
638.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10640102
|
RETSCH
60.167.008000 |
8mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10740283
|
RETSCH
60.167.075000 |
75 mm |
638.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10034911
|
RETSCH
60.167.009500 |
9,5mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10620292
|
RETSCH
60.167.090000 |
90 mm |
638.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
400mm | |
Acier inoxydable | |
1 par unité | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 450 |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
65mm |