Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ISO
Marque: RETSCH 60.166.112000
484.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23265" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1 chaque | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
65 mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
400mm | |
112 mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 450 |