Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaques Touch 405
Configuré avec de nombreuses options pour répondre à de nombreuses exigences de dosage
Marque:  Agilent BioTek 405TSUSQ-SN
Informations supplémentaires : Poids : 13.50000kg
Code produit. 17217889
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Le laveur BioTek 405 TS jouit d’une excellente réputation dans la recherche en sciences de la vie et affiche des résultats exceptionnels dans de nombreuses applications. Le modèle 405 TS dispose d’un ensemble unique de fonctionnalités conçues pour laver efficacement les dosages à base de cellules, les dosages à base de microsphère et les applications ELISA. La programmation et le fonctionnement via l’interface à écran tactile sont intuitifs et simples.
La technologie Verify brevetée vérifie automatiquement les blocages de tubes du collecteur avant un cycle de lavage et Ultrasonic Advantage nettoie automatiquement tous les tubes bloqués du collecteur. Ces fonctions permettent de gagner du temps et d’éviter du stress tout en garantissant des résultats fructueux.
Spécification
Spécification
ELISA, test sur cellules (en fonction du modèle), microbilles magnétiques et en polystyrène, dosages multiplex, ELISA à base de billes, procédés de filtration et élimination des déchets
USB (2)
<3 % CV : 300 μl/puits (lavage à 96 puits) ; <4 % CV : 80 μl/puits (lavage à 384 puits)
96 et 384 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option)
96 puits : 300 μl/puits, 3 cycles : <30 s ; 384 puits : 100 μl/puits, 3 cycles : <80 s ; 384 puits : 400 μl/puits, 1 cycle : <20 s
Laveur pour microplaque
1 à 250
LED
Pompe interne à déplacement positif
50/60 Hz
Lavage cellulaire optimisé ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits ; technologie Verify
35,6 cm
25,4 cm
43,2 cm
Avec commutation de tampon interne - 36 lb ; sans - 30 lb.
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
4 ou 10 L (en option)
25 à 3 000 μl / puits (collecteur à 192 broches) ; 50 à 3 000 μl / puits (collecteur à 96 broches)
≤2 μl / puits (plaques 96 et 384 puits)
Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes
Avec commutation de tampon interne - 16,5 kg ; sans - 13,5 kg
25 à 3 000 μl/puits
Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules
ELISA, dosages MSD, cytochimie immunitaire HCS, flux FLIPR Ca2+, dosages à base de cellules, traitement de billes magnétiques et en polystyrène (dosages d’expression génétique, dosages de cytokine), dosages ELISPOT
405TSUSQ
14 in
10 in
17 in
Écran tactile rétroéclairé à LED haute résolution
100/240 V