Learn More
Étalon (ORP) d’oxydation/réduction redox de 465 mV à 25°C, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
- Étalon de référence redox, matériau de référence redox.
- Agit comme un matériau de contrôle ou de référence plutôt qu’un étalon d’étalonnage, car la réaction redox est une mesure absolue et l’électrode de détection ne nécessite pas d’étalonnage.
- Contrôle la fonctionnalité de l’électrode de détection et de référence, la technique des analystes, les conditions environnementales et le fonctionnement de l’instrument de mesure.
- Cet étalon (ORP) redox de 465 mV est précis à ± 5 mV, a une stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
- La valeur de 465 mV citée se rapporte aux potentiels de l’électrode de platine par rapport à l’électrode de référence Ag/AgCl (3 M KCl).
Spécification
Spécification
| Description | Accuracy ± 5mV at 25°C |
| Conditionnement | Flacon en PEHD GL45 |
| Concentration or Composition Notes | 465 mV (± 5 mV) |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 465 mV (± 5 mV) |
| Quantité | 500 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- REDOX STANDARD 465mV a 25°C Ag/AgCl
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, irontrichloride, iron sulphate