Learn More
BRAND™ Système d’insert pour microplaques BRANDplates™ avec système d’ouverture
Plaques à 6 puits remplies de 6 barrettes d’inserts
Marque: BRAND™ 782873
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.33600kg
Description
- Stérile
- Avec système d’ouverture
- Surface cellGrade™ plus
- Matériau de la membrane : PC ou PET
- Plusieurs tailles de pores de membrane pour différentes applications : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
- 5 plaques/bte avec couvercles et 30 barrettes d’inserts
Applications :
Préparation in vitro de tissus (culture tissulaire 3D)
Spécification
Stérile | |
Système d'insertion de microplaques avec système d'ouverture de l'orifice d'admission | |
8μm | |
PET |
cellGrade plus | |
6 | |
5/Pk. |