Learn More
BRAND™ Microplaques pour système d’insert BRANDplates™ - Plaque spécialisée à 6 puits
Plaque spécialisée à 6 puits
Marque: BRAND™ 782881
121.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.57700kg
Description
- Transparent
- Disponible avec les surfaces pureGrade™ S et cellGrade™ plus
- Quatre puits connectés comme un grand puits allongé, équipés d’une barrette de 4 inserts
- Rebords de guidage pour un ajustement parfait des inserts
- Ports de chargement conçus pour faciliter les changements de milieu, adaptés à la robotique et à l’automatisation
- 10 plaques / sachet. (Emballage individuel avec couvercle)
Applications :
Culture tissulaire 3D
Compliance
Normes ANSI/SLAS 1 et 4
Specifications
Stérile | |
Système d'insertion de microplaques | |
Culture tissulaire 3D |
pureGrade S | |
6 | |
Système d'insertion |