Learn More
BRAND™ Microplaques pour système d’insert BRANDplates™ - Plaque spécialisée à 6 puits
Plaque spécialisée à 6 puits
133.00€ - 139.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Type | Système d'insertion de microplaques |
Nombre de puits | 6 |
À utiliser avec (application) | Culture tissulaire 3D |
À utiliser avec (équipement) | Système d'insertion |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15630647
|
BRAND™
782891 |
cellGrade plus |
139.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15233373
|
BRAND™
782881 |
pureGrade S |
133.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent
- Disponible avec les surfaces pureGrade™ S et cellGrade™ plus
- Quatre puits connectés comme un grand puits allongé, équipés d’une barrette de 4 inserts
- Rebords de guidage pour un ajustement parfait des inserts
- Ports de chargement conçus pour faciliter les changements de milieu, adaptés à la robotique et à l’automatisation
- 10 plaques / sachet. (Emballage individuel avec couvercle)
Applications :
Culture tissulaire 3D
Compliance
Normes ANSI/SLAS 1 et 4
Spécification
Stérile | |
6 | |
Système d'insertion |
Système d'insertion de microplaques | |
Culture tissulaire 3D |