Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle (B-595) pour imprimante BMP71 - Blanc
Le rouleau de vinyle pour intérieur / extérieur s’adapte aux surfaces irrégulières, lisses ou rugueuses
66.95€ - 116.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BS5609:1986 Section 2 et section 3 |
---|---|
Description | RouIeau d’imprimantes d’étiquettes BMP71 |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Brillant |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11715633
|
Brady™
142363 |
15,24 m x 5,08 cm (50 ft x 2 po) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12800129
|
Brady™
142375 |
15,24 m x 1,27 cm (50 ft x 0,5 po) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Film en vinyle avec adhésif permanent
- Bonne adhérence aux tuyaux, aux murs, à l’équipement, aux fenêtres et à la plupart des surfaces propres et sèches
- Résistent à la graisse, l’huile et à la plupart des produits chimiques industriels
- Durabilité en extérieur de cinq ans dans une plage de températures allant de 82° à -40°C (180° à -40°F ; peuvent être appliqués à des températures aussi faibles que -18°C (0°F)
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Rouleau en vinyle pour imprimante BMP 71 | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
0,102 mm |
RouIeau d’imprimantes d’étiquettes BMP71 | |
Blanc | |
Vinyle | |
Marquage de conduites, de murs, d’équipement, de fenêtres | |
1 | |
–40°C à +82°C | |
15,24 m |