Description
- Matériau respirant, léger et souple pour un confort exceptionnel de l’utilisateur
- Étanche aux particules et aux pulvérisations
- Sans silicone ni substances altérant l’hydrophobie de la peinture
- Matériau : Polypropylène non tissé laminé avec un film en polyéthylène
- Coutures soudées orange pour une protection optimale et une bonne visibilité
- Un passe-doigt pour le majeur empêchent les manches de glisser le long du bras
- Rabat à fermeture éclair auto-adhésif et coutures soudées pour une protection optimale
- Propriétés anti-statiques
- Protection contre les maladies infectieuses
- Matériau intérieur non tissé doux pour la peau
- Taille élastiquée pour un ajustement parfait
- Fermetures sûres et pratiques grâce aux bandes élastiques sur la capuche, les bras et les jambes
- Fermeture éclair à double sens
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Coveralls |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc, Orange |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Open |
| Type de manchette | Covered Elastic |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |