Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de microsphères sèches série 4D
Étalonnez les compteurs optiques de particules en suspension dans l’air pour être en conformité avec les réglementations ISO 21501-4 avec les étalons de taille de microsphères sèches série 4D Thermo Scientific™.
525.00€ - 825.00€
Spécification
Additif | Agent de flux de trace |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST, MSDS |
Concentration | 100 % de matières solides |
Contenu et stockage | Sauf indication contraire, conserver à température ambiante. Conservez le flacon hermétiquement fermé ; en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. |
Contenu | 1 g |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15349304
|
Thermo Scientific™
4D-03 |
3 μm |
825.00€
1g |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15369304
|
Thermo Scientific™
4D-10 |
10 μm |
820.00€
1g |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15359304
|
Thermo Scientific™
4D-07 |
7 μm |
820.00€
1g |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15241708
|
Thermo Scientific™
4D-05 |
5 μm |
525.00€
1g |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalonnez les compteurs optiques de particules en suspension dans l’air (OPC) pour être en conformité avec les réglementations ISO 21501-4 avec les étalons de taille de microsphères sèches série 4D Thermo Scientific™. Parfaites pour les fabricants d’instruments, ainsi que les responsables AQ / CQ des industries pharmaceutiques, biotechnologiques et dans la fabrication d’appareils électroniques, ces microbilles de référence pour les microsphères peuvent afficher une incertitude d’étalonnage (la plage de valeurs dans laquelle le diamètre moyen se trouve) qui est inférieure ou égale à 2,5 % du diamètre moyen.
Le diamètre est conforme aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST), et le Certificat d’étalonnage et de conformité du produit fournit la documentation nécessaire pour les contrôles qualité et / ou les programmes et audits réglementaires.- L’incertitude de la dimension standard moyenne ≤ 2,5% permet l’étalonnage des compteurs de particules d’air selon la norme ISO
- L’uniformité exceptionnelle fournit un point d’étalonnage exact lors du paramétrage de la courbe d’étalonnage
- Le diamètre est conforme aux normes fixées par l’institut gouvernemental NIST
- Le certificat de traçabilité offre une preuve objective de la conformité du CQ.
- Disponibles en diamètres de 3 μm, 5 μm, 7 μm et 10 μm
- Conditionnés dans des flacons à embouts compte-gouttes pour une distribution directe dans la chambre d’échantillonnage
Spécification
Agent de flux de trace | |
100 % de matières solides | |
1 g | |
Étalonnage du compteur optique de particules en suspension dans l’air | |
Particules d’étalonnage de taille |
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST, MSDS | |
Sauf indication contraire, conserver à température ambiante. Conservez le flacon hermétiquement fermé ; en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. | |
Blanc | |
Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) | |
1,59 à 589 nm (25°C) |