missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(2-Acétoxyphényl)thiéno[2,3-d]pyrimidine-4-one, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039071
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1421262-49-8
C14H10N2O3S
286.305
MFCD22988940
FKFWGMGSNRHSIW-UHFFFAOYSA-N
5-2-acetoxyphenyl thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-4-oxo-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-5-yl phenyl acetate
73996311
Acétate de [2(4-oxo-3H-thiéno[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phényl]
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1421262-49-8
C14H10N2O3S
286.305
MFCD22988940
FKFWGMGSNRHSIW-UHFFFAOYSA-N
5-2-acetoxyphenyl thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-4-oxo-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-5-yl phenyl acetate
73996311
Acétate de [2(4-oxo-3H-thiéno[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phényl]
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-(2-Acetoxyphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Quantité 1 g
Poids de la formule 286.3
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'