Learn More
[5-(2-Méthyle-1,3-thiazol-4-yl)-2-thiényl]méthanol 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 211.31 |
Pourcentage de pureté | 95% |