Learn More
Acide 5-(4-hydroxyphényl)pentanoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7028003
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11466137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25107.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 5-(4-hydroxyphényl)pentanoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4654-08-4
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Hydroxyphenyl)pentanoic acid
Point de fusion 116°C to 120°C
Formule moléculaire C11H14O3
Numéro MDL MFCD04039777
Quantité 1 g
Synonyme 5-4-hydroxyphenyl pentanoic acid, 5-4-hydroxyphenyl valeric acid, pubchem16852, acmc-20am8d, 5-4-hydroxyphenyl pentanoicacid, benzenepentanoic acid, 4-hydroxy
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI YSSJQFONKASLKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCCC(=O)O)O
Nom IUPAC Acide 5-(4-hydroxyphenyl)pentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
CID PubChem 7016423
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 98%