Learn More
Sulfate de 5,6-diaminouracile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11926541
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
42965-55-9
C4H8N4O6S
240.19
MFCD00135845
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulphate, diaminopyrimidine-2,4-diol; sulfuric acid, 4,5-diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione sulfate, 5,6-diaminouracil; sulfuric acid, 5?6-diaminouracil sulfate, c4h6n4o2.h2so4, 5,4-dihydroxypyrimidine sulfate, bis 5,6-diaminouracil sulphate
319643
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
42965-55-9
C4H8N4O6S
240.19
MFCD00135845
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulphate, diaminopyrimidine-2,4-diol; sulfuric acid, 4,5-diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione sulfate, 5,6-diaminouracil; sulfuric acid, 5?6-diaminouracil sulfate, c4h6n4o2.h2so4, 5,4-dihydroxypyrimidine sulfate, bis 5,6-diaminouracil sulphate
319643
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5, 6-Diaminouracil sulfate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à marron
Analyse élémentaire 18.80 to 21.20% C, 21.93 to 24.73% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Nom IUPAC 5,6-diamino-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione; sulfuric acid
Poids de la formule 240.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,6-Diaminouracil sulfate, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.