Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-2-cyclopentyloxypyridine, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H57122.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
494771-68-5 | |
242.116 | |
ZCTNUTZJUDVPOD-UHFFFAOYSA-N | |
21914353 | |
C1CCC(C1)OC2=NC=C(C=C2)Br |
C10H12BrNO | |
MFCD13190753 | |
5-bromo-2-cyclopentyloxy pyridine, 5-bromo-2-cyclopentoxypyridine | |
5-bromo-2-cyclopentyloxypyridine |
Spécification
5-Bromo-2-cyclopentyloxypyridine | |
494771-68-5 | |
MFCD13190753 | |
ZCTNUTZJUDVPOD-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-cyclopentyloxypyridine | |
21914353 | |
97% |
1g | |
C10H12BrNO | |
5-bromo-2-cyclopentyloxy pyridine, 5-bromo-2-cyclopentoxypyridine | |
C1CCC(C1)OC2=NC=C(C=C2)Br | |
242.116 | |
242.12 |