Learn More
Sel de phosphate disodique de 5-Bromo-4-chloro-3-indolyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, is used for the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel disodique de phosphate 5-bromo--4-chloro-3-indolyl est utilisé pour la détection colorimétrique de molécules marquées à la phosphatase alcaline, le phosphate 5-bromo-4-chloro-3-indolyl (BCIP) et le tétrazolium bleu nitro (NBT) sont disponibles. Le système de substrat BCIP/NBT est polyvalent et fonctionne dans une variété d’applications, y compris le transfert Northern Southern et Western, l’hybridation in situ et l’immunohistochimie.
Solubilité
Hydrosoluble (50 mg/ml). Insoluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt |
Couleur | Bleu à blanc |
Quantité | 250 mg |
Sensibilité | Light and moisture sensitive |
Synonyme | sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (50mg/mL). Insoluble in dimethylformamide. |
Poids de la formule | 370.43 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |
RUO – Research Use Only