Learn More
Acide 5-bromovalérique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394659
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11394659
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11765.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 2067-33-6 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
5-Bromovaleric acid is used in the synthesis of inhibitors for aminoglycoside resistant bacteria. 5-Bromovaleric acid is also used in the preparation of sequence specific base pair mimics as topoisomerase IB inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-bromovalérique est utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs pour les bactéries résistantes aux aminoglycosides. L’acide 5-bromovalérique est également utilisé dans la préparation de paires de bases spécifiques à la séquence et imite les inhibiteurs de la topoisomérase IB.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2067-33-6
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.029
Numéro MDL MFCD00004414
Clé InChI WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid
CID PubChem 16368
Nom IUPAC Acide5-bromopentanoïque
SMILES C(CCBr)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromovaleric acid
Point de fusion 38°C to 41°C
Point d’ébullition 142°C to 145°C (13 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1745664
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté 97%