Learn More
5-carbéthoxy-uracile, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Carbethoxyuracil |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 232.0°C to 235.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 184.15 |