Learn More
5-carbéthoxy-uracile, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3735919
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
28485-17-8
C7H8N2O4
184.15
MFCD00057337
MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254
101411
Éthyle 2,4-dioxo-1 H-pyrimidine-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
28485-17-8
C7H8N2O4
184.15
MFCD00057337
MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254
101411
Éthyle 2,4-dioxo-1 H-pyrimidine-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Nom chimique ou matériau 5-Carbethoxyuracil
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 232.0°C to 235.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline