Learn More
Bromure de (5-Carboxypentyl)(triphényl)phosphonium, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-3484500
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
50889-29-7
C24H26BrO2P
457.35
MFCD00055556
JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
2779280
5-carboxypentyl(triphényl)phosphanium ; bromure
[Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
50889-29-7
C24H26BrO2P
457.35
MFCD00055556
JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
2779280
5-carboxypentyl(triphényl)phosphanium ; bromure
[Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom chimique ou matériau (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 457.35
Pourcentage de pureté 97%