Learn More
5-chloro-2-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5g
100g
500g
Conditionnement:
Flacon en verre
95-79-4
C7H8ClN
141.60
MFCD00007779
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
7260
CHEBI:82422
5-chloro-2-methylaniline
CC1=CC=C(Cl)C=C1N
95-79-4
C7H8ClN
141.60
MFCD00007779
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
7260
CHEBI:82422
5-chloro-2-methylaniline
CC1=CC=C(Cl)C=C1N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methylaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Point de fusion 22°C
Point d’ébullition 237°C
Point d’éclair 160°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire ClC6H3(CH3)NH2
Beilstein 12, 835
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5830 to 1.585
Quantité 500g
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 1g/L (22°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,chloroform and,dioxane
Poids de la formule 141.6
Forme physique Liquide après fusion
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-2-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.