Learn More
5-chloro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250mg |
Poids de la formule | 240.57 |
Pourcentage de pureté | 97% |