Learn More
5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific™
57.00€ - 226.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19404-18-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7ClS |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.665 |
Numéro MDL | MFCD00052506 |
Clé InChI | UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366 |
CID PubChem | 317317 |
Nom IUPAC | 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène |
SMILES | CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10762873
|
Thermo Scientific Maybridge
MWP00002EA |
10 g |
57.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10118744
|
Thermo Scientific Maybridge
MWP00002EB |
25 g |
126.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10232312
|
Thermo Scientific Maybridge
MWP00002EE |
50 g |
226.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
19404-18-3 | |
182.665 | |
UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N | |
317317 | |
CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl |
C9H7ClS | |
MFCD00052506 | |
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366 | |
5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène |
Spécification
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene | |
97.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00052506 | |
UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène | |
317317 | |
97% |
19404-18-3 | |
97% | |
C9H7ClS | |
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366 | |
CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl | |
182.665 | |
182.67 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Avertissement