Learn More
5-chloropyridazin-3(2H)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
5g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-chloropyridazin-3(2H)-one |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5g |
Poids de la formule | 130.53 |
Pourcentage de pureté | 97% |