Learn More
5-hydroxyquinoléine, 97 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 156430050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 578-67-6 Poids : 0.05500kg
Quantité. | 5g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
578-67-6 | |
145.16 | |
GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N | |
11360 | |
C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1 |
C9H7NO | |
MFCD00006792 | |
5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline | |
1H-quinoléine-5-one |
Spécification
5-Hydroxyquinoline | |
Flacon en verre | |
223°C to 226°C | |
578-67-6 | |
100.0 | |
C9H7NO | |
5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline | |
C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1 | |
145.16 | |
145.16 | |
97% |
Authentic | |
Incolore à jaune | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00006792 | |
GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N | |
1H-quinoléine-5-one | |
11360 | |
La solution risque de s’abîmer pendant le stockage |
Sécurité et traitement
- 5-Hydroxyquinoline
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.