Learn More
5-iodouridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042358
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15404669
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62259.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1024-99-3 | C9H11IN2O6 | 370.099 g/mol
5-Iodouridine has shown to enhance the effect of gamma irradiation in hamster cells. It is used as catalytic agent, petrochemical additive, used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’5-iodoridine s’est avérée améliorer l’effet de l’irradiation des rayons gamma dans les cellules de hamster. Elle est utilisée comme agent catalytique, additif pétrochimique, utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1024-99-3
Formule moléculaire C9H11IN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 370.099
Numéro MDL MFCD00006532
Clé InChI RKSLVDIXBGWPIS-UAKXSSHOSA-N
Synonyme 5-iodouridine, uridine, 5-iodo, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-iodo-uridine, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodo-3h-pyrimidine-2,4-dione, 5-i-uridine, 2,4-dihydroxy-5-iodo-1-beta-d-ribofuranosylpyrimidine, ksc179a6b, uridine, 5-iodo-8ci 9ci
CID PubChem 1268108
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=C(C(=O)NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodouridine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 33665
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 370.1
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre