Learn More
5-méthoxy-1-indanone, 98 %, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Acros 179670100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 5111-70-6 Poids : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 10g |
---|
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
5111-70-6 | |
162.19 | |
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N | |
78787 | |
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2 |
C10H10O2 | |
MFCD00003789 | |
5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane | |
5-méthoxy-2,3-dihydroinden-1-one |
Spécification
5-Methoxy-1-indanone | |
97.5 | |
Marron-vert | |
97.5% min. (GC) | |
C10H10O2 | |
08, II, 152 | |
5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane | |
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthoxy-2,3-dihydroinden-1-one | |
78787 | |
Poudre cristalline |
5111-70-6 | |
100.0 | |
107.0°C to 111.0°C | |
Authentic | |
MFCD00003789 | |
Flacon en verre | |
10g | |
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2 | |
162.19 | |
162.19 | |
98% |
Sécurité et traitement
- 5-Methoxy-1-indanone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only