missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Méthoxy-2-méthylindole, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-157804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10434575

Marque: Thermo Scientific Acros undefined

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 1076-74-0 | C10H11NO | 161.20 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1076-74-0
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.20
Numéro MDL MFCD00005620
Clé InChI VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-2-methylindole, 2-methyl-5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy-2-methyl, indole, 5-methoxy-2-methyl, pubchem7236, acmc-1buiu, maybridge1_002343, 5-methoxy-2 methylindole, 2-methyl-5-methoxylindole, 2-methyl-5-methoxy indole
CID PubChem 70642
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole
SMILES COC1=CC=C2NC(C)=CC2=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-methylindole
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 85°C to 88°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 21, II, 47
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methoxy-2-methylindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis