Learn More
5-méthoxy-2-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7031493
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15415337
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32586.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 216766-13-1 | C7H6F3NO | 177.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216766-13-1
Formule moléculaire C7H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.13
Numéro MDL MFCD09864699
Clé InChI MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
CID PubChem 22000196
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.13
Pourcentage de pureté 97%