Learn More
5-méthoxyisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13545030
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
39755-95-8
C9H7NO3
177.16
MFCD00169023
DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
38333
5-méthoxy-1H-indole-2,3-dione
COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
39755-95-8
C9H7NO3
177.16
MFCD00169023
DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
38333
5-méthoxy-1H-indole-2,3-dione
COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyisatin
Point de fusion 201°C to 203°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methoxyisatin