Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles 5 ml
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
Marque:  Greiner Bio-One 606107
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 3.60000kg
Code produit. 10018810
  • 312.32€ / 500 pièces
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • PS de haute qualité
  • Transparent, graduation facilement lisible
  • Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
  • Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
Spécification
Forme : Étalon
Stérile
1/10
5 ml
PS
Oui
En vrac
Pipette sérologique