Learn More
Acide 5-oxo-5-(2-thiényl)valérique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11358076
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11358076
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13362.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22971-62-6
Formule moléculaire C9H10O3S
Poids moléculaire (g/mol) 198.236
Numéro MDL MFCD00151848
Clé InChI GSQMRVFOHNXKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-oxo-5-2-thienyl valeric acid, 5-oxo-5-thiophen-2-yl pentanoic acid, 4-2-thienoyl butyric acid, 5-oxo-5-thien-2-ylpentanoic acid, 5-oxo-5-2-thienyl pentanoic acid, 2-thiophenepentanoicacid, d-oxo, acmc-1cj8s, 4-2-thenoyl butyric acid, 5-2-thienoyl butyric acid, 5-thien-2-yl-5-oxopentanoic acid
CID PubChem 255155
Nom IUPAC Acide 5-oxo-5-thiophén-2-ylpentanoïque
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Oxo-5-(2-thienyl)valeric acid
Point de fusion 94°C to 97°C
Quantité 1 g
Beilstein 141775
Poids de la formule 198.24
Pourcentage de pureté 97%