Learn More
Labcon Tubes à centrifuger MetalFree™ de 50 ml avec bouchons plats
Certifié exempt de métaux à 1 partie par milliard de 21 métaux commun
Marque: Labcon 3194-335-001-9
227.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21927" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 9.52540kg
Description
- Tube à centrifuger conique
- Avec bouchons à vis plats fixés
- Bloque 100 % de la lumière UVA, UVB et UVC, mais laisse passer la lumière visible
- Graduations imprimées en blanc
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Tubes autoclavables
- Capacité : 50 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
50 mL | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
25 tubes/rack / 20 racks/boîte | |
Stérile | |
Autoclavable | |
Oui | |
5 à 45 par incréments de 1 |
Naturel | |
Oui | |
25 | |
25 / rack à faible teneur en fibres résiduelles | |
Tubes à centrifuger MetalFree™ | |
29 mm | |
Oui |