missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 500 μL 1700 Series Gas Tight Syringe

The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.

Marque:  Hamilton™ CAL81265

Informations supplémentaires : Poids : 0.03300kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17854382

  • 285.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 500 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification

Spécification

Not Autoclavable
22 G
0.0161 in.
0.0283 in.
3.26 mm
0.72 mm
Gas Tight Syringe
50°C
1750 LTN Syringe
1
51 mm
Luer Tip, Cemented
PTFE
0.128 in.
0.41 mm
0.305 in.
7.75 mm
2 in.
122°F
50°F
10°C
500 μL
Cone
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions