Learn More
Trajan™ Seringue à aiguille fixe pour vannes Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco
Aiguille fixe de rechange pour seringues manuelles. Pour une utilisation avec les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco
Marque:  Trajan™ 007300
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10025480
  • 81.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-01-2023
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, Valco et SSI/li/ul
Spécification
Spécification
Borosilicate Glass (Barrel)
0,37 mm
0,028 mm
500F-LC
LC
22 G
8 mm
Seringue manuelle
500 micro;l
Vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco