Learn More
Perchlorate Standard: ClO4- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
Perchlorate Standard: ClO4- @ 10000 μg/mL in H2O
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perchlorate |
| CAS | 14797-73-0 |
| Méthodes | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Noms d’analytes ou de composants | Perchlorate |
| Formule moléculaire | (Cl O4)- |
| Synonyme | ClO4− |
| Nom IUPAC | Perchlorate |
| Solvent or Matrix | Water |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.45 |
| Quantité | 500 mL |
| Afficher plus |