Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse en CE de qualité biotechnologique de laboratoire 100 kDa
Avec tubulure à base de membrane en ester de cellulose biologiquement inerte et ultrapure de qualité biotechnologique
Marque: Spectrum™ 131414T
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes:
- 1 m de tubulure en CE de qualité biotechnologique dans de l’azoture de sodium à 0,05 %
- Deux bouchons de tubulure universels
- Cinq aiguilles d’ouverture
Description
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) biotechnologique que celles en RC de qualité standard
- Porosité hydrophile et symétrique
- Pour les applications exigeant de petites tubulures ou l’évaluation d’une membrane de dialyse spécifique
- Comprend 1 m de tubulure avec une paire de bouchons de tubulure et 5 aiguilles d’ouverture
Spécification
Kit d’essai de dialyse | |
Ester de cellulose | |
0,39 po | |
Tubulure de membrane de dialyse Biotech de qualité CE de 1 m, 2 bouchons universels, 5 prises d’ouverture | |
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques |
100 kd | |
10 mm | |
0,79 ml/cm vol./longueur | |
Pièce |