Learn More
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (Quetiapine N-Oxide), Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Description
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (Quetiapine N-Oxide)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (Quetiapine N-Oxide) |
| CAS | 1076199-40-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (Quetiapine N-Oxide) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H25 N3 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Quetiapine Fumarate Imp. H (EP), Quetiapine Imp. H (EP), Quetiapine USP Related Compound H, Quetiapine USP RC H, 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol, Quetiapine N-Oxide, Quetiapine Related Compound H, Quetiapine Fumarate Impurity H, Quetiapine Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2 |
| SMILES | OCCOCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Nom IUPAC | 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yl-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl)ethoxy]ethanol |
| Afficher plus |